Mineral oil light USP, NF, BP, Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
APPC146257.1211EA 45 EUR
APPC146257.1211
Mineral oil light USP, NF, BP, Ph. Eur., pharmazeutischer Qualität
Mineral oil light
Siedepunkt: 300,..450 °C
Dichte: 0,845 g/cm³
Flammpunkt: >180 °C
MDL: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Density 20/20 0.810 - 0.875
Density 25/25 0.818 - 0.880
Viscosity Kinematic (39.9 - 40.1 °C) 3.0 - 33.5 mm²/s
Viscosity Dynamic (19.9 - 20.1 °C) 25 - 80 mPas
Acidity or Alkalinity Passes Test
Darkened Substances by H₂SO₄ Passes Test
Sulphur Compounds Passes Test
Solid Paraffin Passes Test
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) Passes Test
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Passes Test