Specific Gravity Aräometer
Lieferant: Amarell
AMARH801860EA 13.26 EUR
AMARH801860 AMARH801872 AMARH801894 AMARH801850 AMARH801862 AMARH801896 AMARH801852 AMARH801874 AMARH801890 AMARH801870 AMARH801892 AMARH801868 AMARH801858 AMARH801902 AMARH801924 AMARH801864 AMARH801876 AMARH801920 AMARH801854 AMARH801898 AMARH801866 AMARH801856 AMARH801922 AMARH801900
Specific Gravity Aräometer
Aräometer
Specific Gravity Aräometer für den Dichtebereich von 0,600 sp. gr. bis 2,000 sp. gr.
  • Ohne Thermometer
  • Papierskale
  • Schrotbeschwerter Körper
Bezugstemperatur: 28,9/28,9 °C bzw. 84 °F.
Lieferumfang: In einer transparenten Plastikhülse.