Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, vollständig rückverfolgbar
Lieferant: Cowie
COWIFT001.160_UEA 56.6 EUR
COWIFT001.160_U COWIFT.001.140_U COWIFT.001.130 COWIFT.001.170 COWIFT.001.120
Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, vollständig rückverfolgbar
Rührer Magnetrührstäbchen
Diese zylindrischen Rührstäbchen haben ein glattes, rundes Profil und eignen sich bestens für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hergestellt aus virginalem PTFE mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung
  • Mit Alnico-Magnetkern
  • Chemisch inert, nicht kontaminierend und einsetzbar bis 280 °C
  • Isostatisch gepresst zur Vermeidung von Rissen und Porosität
  • Polierte Oberfläche zur Reduzierung der Anhaftung und Kreuzkontamination
Zum Rühren und Mischen in flüssigen Medien sowie in offenen und geschlossenen Systemen über einen breiten Temperaturbereich. Diese Stäbchen können chemisch oder thermisch sterilisiert, nicht jedoch gammasterilisiert werden.
Standards: ISO 9001:2015.
Verpackung: Verpackt in einem Druckverschlussbeutel.