VWR® VisiScope® T384 FL, Fluoreszenzmikroskop
Lieferant: VWR
VWR®
630-1937EA 4120 EUR
630-1937
VWR® VisiScope® T384 FL, Fluoreszenzmikroskop
Mikroskope
Aufrechtes Mikroskop für Hellfeld- und Fluoreszenz-Beobachtungen mit IOS N-Plan Objektiven. Ideal für Routine-Laboranwendungen.
  • Durchlicht (LED) mit manueller Helligkeitsregelung
  • Zweilagiger mechanischer Schiebe-Objekttisch mit Riementrieb in X-Richtung
  • Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Druckgussrahmen mit hoher Stabilität und Ergonomie
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Staubschutzhülle, Netzteil mit Steckeradaptern sowie Blau- und Grünfilter geliefert.