Ramsbottom-Verkokungsgefäß
Lieferant: DWK Life Sciences
201-1419EA 785 EUR
201-1419
Ramsbottom-Verkokungsgefäß
Apparate zur Mineralöluntersuchung
Dieses Verkokungsgefäß nach Ramsbottom wird zur Bestimmung des Koksrückstands in Erdölprodukten verwendet.
Standards: ASTM D524. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit geringer Wärmeausdehnung und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A.