Platinelektrode, ScienceLine
Lieferant: SI Analytics
SCOI285103553EA 209 EUR
SCOI285103553
Platinelektrode, ScienceLine
Elektroden Elektroden, sonstige
Einzel-Platinelektrode, mit Glasschaft und ringförmigem Sensor (Ø 6 mm). Für Titrationsanwendungen.