Seesand, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
86154.295EA
38.4
EUR
86154.295
86154.364
86154.460
Seesand, GPR RECTAPUR®
Seesand
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol |
CAS-Nummer:
14808-60-7 |
Spezifikation Testergebnisse
In HCl lösliche Anteile | max. 0,5% |
Chlorid (Cl) | max. 0,01% |
Glühverlust (900 °C) | max. 0,1% |
Korngröße (0,1 - 0,315 mm) | min. 90% |