Schuhtrockner, Therm-IC
Lieferant: Elten
Therm-IC
ELTN600040EA 69.2 EUR
ELTN600040
Schuhtrockner, Therm-IC
Einlegesohlen
Das Therm-IC-System trocknet feuchte Schuhe und Handschuhe innerhalb weniger Stunden.
  • Einfache Bedienung
  • Kompakt und leise
  • Passend für alle Schuharten und -größen
  • Verstellbare Länge