Lagergefäße für Elektroden
Lieferant: Hach
HACH9260300EA 5 EUR
HACH9260300
Lagergefäße für Elektroden
Elektrodenhalter
Dieses Elektroden-Lagergefäß ist für die Lagerung von pH-Elektroden vorgesehen.
  • Gummidichtung im Deckel sorgt für eine dichte Verbindung mit 12-mm-Elektroden