N,N-Dimethylacetamid ≥99,9% (durch GC) für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Essigsäuredimethylamid
APPC753145.1611EA 220 EUR
APPC753145.1611
N,N-Dimethylacetamid ≥99,9% (durch GC) für die Headspace-Gaschromatographie
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Schmelzpunkt: –20 °C
Flammpunkt: 70 °C
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Minimaler Gehalt (GC) 99,9 %
Identität IR entspricht
Brechungsindex n20/D 1,438 - 1,439
APHA Farbe ≤10
Geeignet zur Analyse der Lösemittelrückstände Cg/Hs ≤0,5 ppm
Lösungsmittel der Klasse 1 nach ICH ≤5 ppm
Lösungsmittel der Klasse 2 nach ICH ≤25 ppm
Lösungsmittel der Klasse 3 nach ICH ≤0,05%