Acetat-Standard für die Ionenchromatographie, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: Merck
TraceCERT®
51791-100MLEA 58.3 EUR
51791-100ML
Acetat-Standard für die Ionenchromatographie, TraceCERT®, Supelco®
Standards Anionische Standards Acetat-Standards
Hergestellt aus Essigsäure, NaOH und Wasser (pH 7-8); gefiltert durch einen 0,2 μm-Membranfilter und stabilisiert mit Natriumazid.
Standards: Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert.