Reinraum-Notizbücher, BCR® MyNotes
Lieferant: Berkshire
BCR®
BERKMNBKA4CR_UEA 35 EUR
BERKMNBKA4CR_U BERKMNBKMEMOCR BERKMNBKA5CR_U BERKMNBKA5CR BERKMNBKA4CR BERKMNBKA4GRID BERKMNBKA5GRID
Reinraum-Notizbücher, BCR® MyNotes
Notizbücher
Die BCR® MyNotes-Notizbücher eignen sich ideal zur Dokumentation. Sie sind eine praktische Lösung, um im Reinraum (Klasse 1 - 10.000) Notizen zu machen und Daten aufzuzeichnen.
  • Mit Berkshire Bond-Reinraumpapier 850 (mittel 85 g/m²)
  • Partikel- und faserarm
  • Vollständige Angaben zur Chargenrückverfolgung auf jedem Karton
  • Doppelt verpackt zur Gewährleistung der Reinheit
  • Glatte Oberfläche, um Partikelkontaminationen zu verringern
  • Erhältlich in den Optionen liniert (College) oder kariert (1/4 Zoll)
BCR® Mynotes werden aus Zellulose reinster Qualität aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und sind mit einer patentierten Formulierung beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.
Standards: Entspricht der RoHS-Richtlinie und geeignet für den Einsatz in Reinraum-Umgebungen der ISO-Klassen 3-7 bzw. der EU-Klassen B/C/D.