Saurer Flüssigreiniger, TASKI Sani Cid
Lieferant: Diversey
TASKI Sani
DIVY7512833EA 51.7 EUR
DIVY7512833
Saurer Flüssigreiniger, TASKI Sani Cid
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Dieser schwach saure Flüssigreiniger eignet sich ideal, um Seifenrückstände und Kalkablagerungen von den meisten Sanitär-Oberflächen zu entfernen.
  • Auf Basis von Zitronensäure für eine sichere Anwendung auf allen säurebeständigen Oberflächen wie Chrom und Edelstahl
  • Angenehmer Duft mit patentierter Geruchsneutralisationstechnologie
Dank der streifenfreien Trocknung können verschiedene Oberflächen mit ein und demselben Produkt gereinigt werden – egal ob Duschen, Türen, Porzellan, Arbeitsplatten, Waschbecken oder Edelstahl.