Blaufilter für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER62241EA 1330 EUR
PIER62241
Blaufilter für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Der Thermo Scientific™ 445 bis 480 nm-Bandpassfilter ist ein Glasfilter mit Gewinde und 50 mm Durchmesser. Dieses Produkt kann als blauer Filter zu einer von zwei offenen Positionen im myECL Imager zum Nachweis von blau-fluoreszierenden Farbstoffen und Färbemitteln hinzugefügt werden.