Chemilumineszenz-Belichtungsplatte für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER62242EA 674 EUR
PIER62242
Chemilumineszenz-Belichtungsplatte für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Schwarze Probenplatte aus Kunststoff zur Abdeckung des Transilluminators im myECL™ Imager.
Dient als Ersatz-Zubehörteil, das auf dem Transilluminator zur Aufnahme von Chemilumineszenz-Bildern benötigt wird.