Robuste Schläuche für Atemschutzhauben
Lieferant: Honeywell Safety
NORHA161253EA 645 EUR
NORHA161253
Robuste Schläuche für Atemschutzhauben
Schläuche Vakuum-Schläuche und Druck-Schläuche
Schwarze Atemluftschläuche in der robusten Ausführung zur Verwendung mit den entsprechenden Atemschutzhauben.
  • Antistatisch
  • Mit männlichen und weiblichen Sicherheitsschnellverschlüssen
  • In mehreren Längen erhältlich
Standards: EN 139