Bildgebungsreferenzziel für myECL™ Imager
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER62267EA 161 EUR
PIER62267
Bildgebungsreferenzziel für myECL™ Imager
Photodokumentations-Systeme
Bildgebungsziel aus Kunststoff mit Aufdruck; 7×6,5 Zoll (178×165 mm).
Dieses Produkt dient als Ersatz für myECL™ Imager-Zubehör, das in allen Bildgebungsmodi für die Fokussierung verwendet wird.