Western-Blot-Transferpuffer, 10X, methanolfrei, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER35045EA 63.75 EUR
PIER35045
Western-Blot-Transferpuffer, 10X, methanolfrei, Pierce™
Puffer Elektrophorese-Puffer Transferpuffer
Pierce™ 10X Western-Blot-Transferpuffer ohne Methanol ist eine platzsparende Stammlösung zur Zubereitung eines methanolfreien Transferpuffers für gekühlte, Tank- (nasse) Western-Blotting-Transfersysteme.
  • 10-fach konzentrierte Lösung ist nach Verdünnung gebrauchsfertig für die Elektrophorese
  • Keine zu öffnenden Packungen, kein Pulver zum Auflösen und kein Methanol erforderlich
  • Keine Pulverreste, die in der Packung verbleiben
  • Zeitsparend, da kein Pulver in Lösung gebracht werden muss
  • Aufbewahrung als konzentrierte Stammlösung minimiert Lagerplatzbedarf im Labor
Dieses Pufferkonzentrat ist gebrauchsfertig – ohne Abwiegen und Auflösen trockener Zutaten oder Anpassung des pH-Werts mit konzentrierten Säuren oder Basen.
Der 10X Western-Blot-Transferpuffer ist nach Verdünnung auf 1X mit Wasser gebrauchsfertig; er enthält kein Methanol und die Zugabe von Methanol ist für die Elektrophorese nicht erforderlich.