di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Perchlorsäure-Titration) Reag. Ph. Eur.
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat
, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
APPC121719.0416EA
1620
EUR
APPC121719.0416
APPC121719.1211
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0% (durch Perchlorsäure-Titration) Reag. Ph. Eur.
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Molecular Weight: 230,08 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150035 CAS-Nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Insoluble Matter in H₂O | ≤0.005% |
Chloride (Cl) | ≤0.0005% |
Ammonium (NH₄) | ≤0.003% |
Phosphate (PO₄) | ≤0.0005% |
Sulphate (SO₄) | ≤0.002% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
As | ≤0.00005% |
Ca | ≤0.005% |
Cu | ≤0.0005% |
Fe | ≤0.0005% |
K | ≤0.002% |
Ni | ≤0.0005% |
Pb | ≤0.0005% |
Assay (Perchl. Ac.) | 99.0 - 101.0% |
pH of 5% solution | 7.0 - 9.0 |