Lupenleuchte
Lieferant: Moineau
MOIN2810/2VEEA 213 EUR
MOIN2810/2VE
Lupenleuchte
Lupen
Büro-Lupenleuchte mit Gelenkarm für mehr Beweglichkeit und visuellen Komfort.
  • Beseitigt störende Schatten, auch im Tageslicht
  • Acrylglas besitzt gute optische Eigenschaften
  • Robust und stoßfest
  • Bikonvexe Linse
Gewicht: 1,3 kg