Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, whisper+ detec
Lieferant: Uvex
uvex whisper+
UVEX2111.239EA 135 EUR
UVEX2111.239
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, whisper+ detec
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind immer griffbereit, wenn sie benötigt werden. Geeignet für den Einsatz in schmutzigen Arbeitsumgebungen.
  • Kann bequem um den Hals getragen werden
  • Hygienische Aufbewahrung in einer einzelnen Transportbox
  • Schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Seife und Wasser reinigen
  • Anhaltender Tragekomfort und Sicherheit
Für Bereiche mit geringer Lärmbelastung.
SNR: 27 dB
Standards: EN 352-2:2002