VisiCam® PRO 20C, VWR®, Digitalkamera für Fluoreszenz-Anwendungen
Lieferant: VWR
VWR® VisiCam®
630-2992EA 1830 EUR
630-2992
VisiCam® PRO 20C, VWR®, Digitalkamera für Fluoreszenz-Anwendungen
Kameras
Diese hochauflösende C-Mount-Kamera ist mit einem 20-MP 1"-CMOS-Farbsensor ausgestattet. Das große Sensor- und Kühlsystem ist bestens für geringe Lichtverhältnisse, wie z.B. bei Fluoreszenz-Anwendungen, geeignet.
  • Zweistufiges Peltier-Kühlsystem erreicht −42 °C unter der Umgebungstemperatur: Erhöht das Verhältnis von Signal zu Rauschen und verringert das Bildrauschen
  • Effiziente Ableitung der Wärmestrahlung durch elektrische Ventilatoren vermeidet Feuchtigkeitsprobleme
  • USB 3.0-Ausgang ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
  • Die Professionelle Software 'WaveImage' (im Lieferumfang enthalten) dient zur Vorschau und Aufnahme von Bildern zur späteren Bildanalyse und -verarbeitung
Lieferumfang: Lieferung mit Kalibrier-Objektträger, 2-m-USB-Kabel, Netzteil für das Kühlsystem, robustem Kunststoff-Tragekoffer und Dokumentation.