Eisen(II,III)oxid-Lösung 5 mg/ml in Toluol, Nanopartikel 9 - 11 nm, magnetisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trieisentetraoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL700312-5MLEA 344 EUR
SIAL700312-5ML
Eisen(II,III)oxid-Lösung 5 mg/ml in Toluol, Nanopartikel 9 - 11 nm, magnetisch, Sigma-Aldrich®
Eisen(II,III)oxid
It contains <1.0% oleic acid stabilizing ligands.
Formel: Fe₃O₄
Molecular Weight: 231,54 g/mol
Flammpunkt: 7 °C
MDL: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
UN: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Dark Brown to Black
Appearance (Form) Liquid
ICP Major Analysis, Confirms Iron Component Confirmed
Miscellaneous Assay Concentration:5 mg/ml in toluene
Magnetisation ≥45 emu/g, at ambient temperature under 4500 Oe
Particle Size 10 nm +/-1 nm (TEM)