Warnschutz-Anstoßkappen, uvex u-cap hi-viz
Lieferant: Uvex
uvex u-cap hi-viz
UVEX9794.800EA 31.4 EUR
UVEX9794.800
Warnschutz-Anstoßkappen, uvex u-cap hi-viz
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Premium-Kappen in grellen Signalfarben sind mit einem innovativem Hartschalenelement für zuverlässigen Anstoß-Schutz ausgestattet.
  • Schutz vor Abschürfungen und Stoßverletzungen
  • Integrierte Reflexpaspeln an Schirm und Textilkomponenten
  • Flexible Kunststoffschale passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
  • Stufenlose Größenregulierung mittels Verstellband
  • Mit langem Schirm für erhöhten Sonnenschutz
*Einheitsgröße.
Standards: EN 471, EN 812