Orthoperiodsäure 1% in wässriger Lösung, Clin-Tech für Histologie und Pathologie
Lieferant: KLINIPATH (PL)
Achtung
Synonyme: Überiodsäureortho-Periodsäure
VWRK69203/5EA 57.3 EUR
VWRK69203/5 VWRK692032
Orthoperiodsäure 1% in wässriger Lösung, Clin-Tech für Histologie und Pathologie
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg IVDLogo