Elektrolytlösung, nicht wässrig, Supelco®
Lieferant: Merck
16398-250MLEA 67.9 EUR
16398-250ML
Elektrolytlösung, nicht wässrig, Supelco®
Elektrolyte Elektrodenfülllösungen
Lithiumchloridlösung wird für die Bestimmung von Erdalkalimetallspuren in Salzlaugen über die Ionenaustauschchromatographie mit Komplexbildner auf einer Kieselgel-Säule mit gebundener Iminodiessigsäure verwendet.
Sie kann auch zusammen mit N,N-Dimethylacetamid (DMAC) in der Größenausschluss-Chromatographie von Cellulose verwendet werden.