Konstantklimaschränke mit großem Temperatur- und Feuchtebereich, Serie KBF-S Solid.Line
Lieferant: Binder
390-1266EA 10925 EUR
390-1266 390-1278 390-1267 390-1268
Konstantklimaschränke mit großem Temperatur- und Feuchtebereich, Serie KBF-S Solid.Line
Prüfkammern Klimakammern
Die Solid.Line KBF-S Klimaschränke eignen sich ideal für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätsprüfungen von pharmazeutischen Produkten gemäß den ICH-Richtlinien Q1A. Der korrosions- und kondensatfreie Innenraum bietet auch bei voller Beladung außergewöhnlich homogene Temperatur- und Feuchtebedingungen.
  • Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • LCD-Display zur Anzeige von Temperatur und Feuchte sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
  • Durchführung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Unabhängiger Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
Units have a stainless steel inner chamber and the APT.line™ pre-heating chamber technology ensures air is circulated evenly and gently within the usable space, creating precise and homogeneous climate conditions. KBF-S constant climate chambers can often be used as a cost-effective alternative to environmental chambers. They feature an Ethernet interface, are easy to program, make documenting test results simple, and include an independent, container-based water supply.
Lieferumfang: Werden mit zwei Einschubgittern aus Edelstahl inkl. Bodenträger geliefert. Modelle ab 240 Liter haben robuste Doppel-Lenkrollen mit Feststellbremse.