4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) 10 mg/mL in Wasser Verwendung in der nuklearen Färbung
Lieferant: Biotium
40043.EA 147 EUR
40043.
4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) 10 mg/mL in Wasser Verwendung in der nuklearen Färbung
4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI)
DAPI (4′,6-Diamidin-2-phenylindol) ist ein beliebter DNA-Farbstoff, der zur Gegenfärbung der Zellkern-DNA in der Fluoreszenzmikroskopie, für die Chromosomenfärbung und Durchflusszytometrie verwendet wird. Der Farbstoff bindet mit höherer Affinität für AT-reiche Regionen an die kleine Furche der dsDNA und erfährt eine ca. 20-fache Fluoreszenzverstärkung.
  • Klassische blaue Zellkern-Gegenfärbung für fixierte Zellen
  • Kann in höheren Konzentrationen zur Färbung lebender Zellen verwendet werden
  • λEx/λEm (mit DNA) = 358/461 nm
  • Gelbe Lösung
  • Bei 4°C lichtgeschützt lagern
Aufgrund der potenziellen Toxizität von DAPI bieten wir DAPI-Dilactat gelöst in H2O als sicherere Alternative zum Abwiegen der Pulverform an. Wir bieten auch DAPI-Dilactat in Pulverform (Katalog-Nr. 40009) an. DAPI-Dilactat ist besser wasserlöslich als der Dihydrochlorid-Farbstoff.
DAPI kann zur Färbung lebender (gram-positiver und gram-negativer) Bakterien verwendet werden, doch bei lebender Hefe ist die Färbung schwach und nicht zellkernspezifisch.
Formel: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Molecular Weight: 350,25 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012681
CAS-Nummer: 28718-90-3