2-Propanol ≥98%, KLINIPATH, technische Qualität
Lieferant: KLINIPATH (PL)
|
|
Synonyme:
2-Hydroxypropan
, IPA
, Dimethylcarbinol
, Isopropanol
, Isopropylalkohol
VWRK4101.9005EA
32.7
EUR
VWRK4101.9005
VWRK4101-9010
VWRK4101.9020
2-Propanol ≥98%, KLINIPATH, technische Qualität
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...