Leitfähigkeitsstandard 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
60131-500MLEA
108.1
EUR
60131-500ML
Leitfähigkeitsstandard 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Standards
Leitfähigkeits-Standards