Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1200 °C und Controller C550, LT 3/12 - LT 60/12
Lieferant: Nabertherm
Nabertherm
455-0987EA 5260 EUR
455-0987 455-0986 455-0989 455-2508 455-1289 455-1288 455-1083 455-1082 455-1085 455-1801 455-1506 455-1704 455-1505 455-1703 455-1508 455-1706 455-0979 455-1793 455-1496 455-1077 455-1297 455-1792 455-1495 455-0981 455-1696 455-0980 455-1299 455-1698 455-1697 455-1799 455-1798 NABEL-404H2ON2 455-1290 455-1494 455-1296 455-1076 455-1075
Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1200 °C und Controller C550, LT 3/12 - LT 60/12
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Für den täglichen Einsatz im Labor sind die Muffelöfen LT 3/12 - LT 60/12 die richtige Wahl. Die exzellente Verarbeitung, das moderne, ansprechende Design und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit zeichnen diese Modellreihe aus. Die Muffelöfen sind standardmäßig mit Hubtür ausgestattet.
  • Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
  • Doppelwandiges Gehäuse für eine geringe Außenwandtemperatur und hohe Stabilität
  • Mit Hubtür (LT), wobei die heiße Seite vom Bediener abgewendet ist
  • Abluftöffnung in der Ofenrückwand
  • Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
  • Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Die Beheizung erfolgt von zwei Seiten durch keramische Heizplatten (Beheizung von drei Seiten bei Muffelöfen LT 24/12 - LT 60/12). Die keramischen Heizplatten mit integriertem Heizdraht sind spritzwasser- und abgasgeschützt und einfach auszuwechseln. Es werden nur Isoliermaterialien verwendet, die nicht als krebserregend gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind.
Der Ofen ist mit dem professionellen C550 Controller mit Touchscreen-Display ausgestattet, welcher 10 frei einstellbare Programme und 20 Segmente sowie zwei Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Mit den C550 Controllern kann der Abzug mit Ventilator oder Katalysator automatisch aktiviert werden (nicht bei Modell LT 15).
Bestellinformation: Alle Geräte benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung, außer LT 24, LT 40 und LT 60 (400 V 3/N/PE). Optionales Zubehör wie z.B. eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Schutzgasanschluss an der Rückwand des Ofens. Manuelle oder automatische Gasversorgungssysteme stehen auch zur Verfügung. Entsprechende Modelle mit Klapptüren, verschiedene Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.
Hinweis zu den Aufheizzeiten: Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 400 V 3/N/PE.
Außenabmessungen inkl. geöffneter Hubtür.
* Temperaturgleichmäßigkeit von ±5 K im leeren Nutzraum über 800 °C.