OP-Haube, Foliodress® Cap Comfort Astro
Lieferant: Hartmann
Foliodress® Cap Comfort Astro
HART9924603EA 72.4 EUR
HART9924603
OP-Haube, Foliodress® Cap Comfort Astro
Einweg-Kleidung
Hochwertige OP-Hauben aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff.
  • Helmform mit langen Kinnbändern
  • Vollschutz auch im Halsbereich
  • Sichere und funktionelle Abdeckung der Haare
  • Hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulierung
  • Reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen
Zur Einmalverwendung im OP-Bereich.
Verpackung: 100 Stück pro Spenderbox.