NAD+ lithium salt ≥90% (durch enzymatische Reinheit), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
481915-1EA 133 EUR
481915-1
NAD+ lithium salt ≥90% (durch enzymatische Reinheit), Calbiochem®
NAD+ lithium salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Formel: C₂₁H₂₆N₇O₁₄P₂Li
Molecular Weight: 669,4 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 64417-72-7
Merck Index: 14,06344
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (by Enzymatic Assay) ≥90%