ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Wellmaxx, Direktor Low
Lieferant: Elten
Wellmaxx Director
ELTN729592/44EA 90.9 EUR
ELTN729592/44 ELTN729594/47 ELTN729594/46 ELTN729592/45 ELTN729594/45 ELTN729592/42 ELTN729592/43 ELTN729594/44 ELTN729594/43 ELTN729592/40 ELTN729594/42 ELTN729592/41 ELTN729594/41 ELTN729594/40 ELTN729593/47 ELTN729593/48 ELTN729593/45 ELTN729593/46 ELTN729593/43 ELTN729593/44 ELTN729593/41 ELTN729593/42 ELTN729593/40 ELTN729592/48 ELTN729592/46 ELTN729594/48 ELTN729592/47
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Wellmaxx, Direktor Low
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus Mikrofaser, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und MONO-PU-Sohle WELLMAXX BUSINESS.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC, Form A