Kaliumpyroantimonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
86173.180EA
47.5
EUR
86173.180
Kaliumpyroantimonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumpyroantimonat
Formel:
KSbO₃·3H₂O Molecular Weight: 262,9 g/mol |
MDL:
MFCD00011415 CAS-Nummer: 12208-13-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white powder |
Assay (as KSbO₃) | min. 99,0% |
Loss on ignition (600 °C) | max. 22% |
Free alkali (as KOH) | max. 0,8% |
Sodium (Na) | max. 0,2% |