EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) Konzentrat zur Verdünnung zu 1L für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
38056-1EAEA
61.68
EUR
38056-1EA
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) Konzentrat zur Verdünnung zu 1L für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
Factor | 0.998 - 1.002 |