1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99,8% Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropanHFIP1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol
42060-10X1MLEA 157.77 EUR
42060-10X1ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99,8% Eluentzusatz, für die LC-MS, Fluka™
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molecular Weight: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 59 °C
Schmelzpunkt: -4 °C
Dichte: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 99.8 %
Assay (GC) Min. 99.8 %
Suitability for the LC-MS complying
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 200 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.01
Absorbance at 200 nm Max. 0.3
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm