Bariumperchlorat 0.005 M Ba(ClO4)2 in 2-Propanol/ Wasser (2:3) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35053-1LEA 319.97 EUR
35053-1L
Bariumperchlorat 0.005 M Ba(ClO4)2 in 2-Propanol/ Wasser (2:3) volumetrische Lösung, Fluka™
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Molecular Weight: 336,23 g/mol
Dichte: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003440
CAS-Nummer: 13465-95-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005