Bromine (bromide-bromate) solution Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M Br2 volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
38040-1EAEA
90.97
EUR
38040-1EA
Bromine (bromide-bromate) solution Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M Br2 volumetrische Lösung, Fluka™
Bromine (bromide-bromate) solution
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |