Kaliumchromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35157-1LEA
140.68
EUR
35157-1L
Kaliumchromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium chromate
Formel:
K₂CrO₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Dichte: 1 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011368 CAS-Nummer: 7789-00-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |