Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Ferrocyankalium Trihydrat
, gelbes Blutlaugensalz
12639-25KGEA
610.25
EUR
12639-25KG
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Molecular Weight: 422,39 g/mol Schmelzpunkt: 70 °C (Elimination of water of crystallisation) Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167023 CAS-Nummer: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Water insoluble matter | Max. 0.02 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.5 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.1 % |