Kaliumiodid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KI volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Iodkalium
38110-1EAEA 53.92 EUR
38110-1EA
Kaliumiodid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M KI volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002