Bimsstein, körnig 4-6 mm, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Bims

51753-1KGEA 75.43 EUR
51753-1KG
Bimsstein, körnig 4-6 mm, Fluka™
Pumice stone
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Grain Size 5-8 Mm Min. 85 %
Loss on ignition (800°C) Max. 4 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR