Natriumformiat-Lösung 10 mM NaOH in 2-Propanol/ Wasser (2:3) (1:1) (+0.2% HCOOH) für die LC-MS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz
97574-100MLEA 195.92 EUR
97574-100ML
Natriumformiat-Lösung 10 mM NaOH in 2-Propanol/ Wasser (2:3) (1:1) (+0.2% HCOOH) für die LC-MS, Fluka™
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (LC-MS) complying
LC-MS application complying
Suitability for the LC-MS complying