2-Methyl-1,3-propandiol ≥98,0% (durch GC)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
H36922.30
H36922.A1
H36922.A4
H36922.30EA
32.4
EUR
H36922.30
H36922.A1
H36922.A4
2-Methyl-1,3-propandiol ≥98,0% (durch GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 123…125/20 mm Schmelzpunkt: –54 °C Dichte: 1,015 g/cm³ Flammpunkt: 127 °C (261°F) |
MDL:
MFCD00082586 CAS-Nummer: 2163-42-0 EINECS: 606-809-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Clear colourless to very pale yellow |
Form | Liquid |
Assay (GC) | ≥98.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤0.25% |