VWR®, Universaler Boxenhalter
Lieferant: VWR
VWR®
113-9159EA 54.7 EUR
113-9159
VWR®, Universaler Boxenhalter
Spender für PSA
Dieser Universal-Boxenhalter aus stabilem ABS-Kunststoff dient als Halterung für Spenderboxen mit Handschuhen, Spateln, Tüchern usw.
  • Lässt sich leicht von 95 auf 155 mm erweitern
  • Einzigartiges Design für maximale Anwendungsvielfalt
  • Hält iPhones, Android-Handys und kleine elektronische Geräte
  • Mit eingebauter Stromkabeldurchführung
  • Lässt sich nach Befestigung in 45º-Schritten drehen
  • Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
  • Hergestellt in den USA
The Box Holder will hold rectangular objects from 9,5 to 15,5 cm (3,75 to 6”). It is ideal to hold dispensing boxes of laboratory gloves, wipes, disposable spatulas and more.