Testpapier, qualitativ, Wismut
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA90733EA 43.6 EUR
MANA90733
Testpapier, qualitativ, Wismut
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier dient zum Schnellnachweis von Wismut. Bei Anwesenheit von Wismut-Ionen (Bi³⁺) entsteht ein orangeroter Fleck auf blassgelbem Untergrund.
  • Farbumschlag: Blassgelb nach orange-rot
Nachweisgrenze: 60 mg/L Bi³⁺ (Salpetersäure >3% setzt die Empfindlichkeit herab)
Lieferumfang: Packung mit 200 Streifen (20×70 mm).