Präzisionswaagen, Serie PR
Lieferant: Ohaus
611-4959EA 908 EUR
611-4959 611-5010 611-5021 611-5012 611-5011 611-5022 611-4970 611-5013 611-4971 611-4960 611-4961 611-4972 611-5007 611-4962 611-4963 611-5009 611-5008 611-4966 611-4967 611-4956 611-4957 611-4968 611-4958 611-4969
Präzisionswaagen, Serie PR
Waagen
Die Waagen der Serie PR sind für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz konzipiert.
  • Drei grundlegende Wägemodi
  • Auswahl von Modellen mit interner oder externer Kalibrierung
  • Waagen lassen sich einfach und fast ohne Schulung bedienen
  • Platzsparend dank kleiner Stellfläche bei gleichzeitig großer Wiegefläche
Die strapazierfähigen PR-Präzisionswaagen bieten bei wichtigen Wägeanwendungen im Labor, in der Industrie und in Lehranstalten Genauigkeit und Wiederholbarkeit und liefern wettbewerbsfähige Leistung zu einem günstigen Preis. Mit Edelstahl-Waagschale, RS232-Konnektivität für eine einfache Kommunikation, einem gut lesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Benutzeroberfläche für eine unkomplizierte Bedienung.