Hämatoxylin Hydrat, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Naturschwarz 1Hydroxybrasilin Hydrat(+)-Hämatoxylin Hydrat(6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol Hydrat
340374TEA 182 EUR
340374T
Hämatoxylin Hydrat, Gurr™ für die Färbung in der Mikroskopie
Hämatoxylin Hydrat
Formel: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Molecular Weight: 302,29 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (spectrophotometrically) Min 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum l max (acetonitrile) 290 - 292 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm 155 - 165
Haematein (spectrophotometrically) Max 0.1 %