Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
85794.150EA 177 EUR
85794.150
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Acidimetric) ≥ 99,00 %
IR Spectrum Passes test
Absorbance (200 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,155
Absorbance (220 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,046
Absorbance (250 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,009